Tisk…
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid
OR10587-25G OR10587-5G OR10587-100G
APOSOR10587-25GEA 910 CZK
APOSOR10587-25G APOSOR10587-5G APOSOR10587-100G
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Bod tání: 87…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031016
CAS číslo: 5337-03-1