Tisk…
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tetrahydropyranyl-4-acetic acid
OR10586-1G OR10586-5G OR10586-10G
APOSOR10586-1GEA 622 CZK
APOSOR10586-1G APOSOR10586-5G APOSOR10586-10G
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Tetrahydropyran-4-acetic acid
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631204
CAS číslo: 85064-61-5