Tisk…
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR10584-1G OR10584-5G
APOSOR10584-1GEA 2820 CZK
APOSOR10584-1G APOSOR10584-5G
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄BNO₃
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411950
CAS číslo: 389621-81-2