4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10582-1G
OR10582-100MG
APOSOR10582-1GEA
2280
CZK
APOSOR10582-1G
APOSOR10582-100MG
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
4-(Piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₆BNO₃ Bod tání: 150…154 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03411951 CAS číslo: 389621-83-4 |