Tisk…
4-Nitrophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
OR10572-1G OR10572-5G OR10572-25G
APOSOR10572-1GEA 622 CZK
APOSOR10572-1G APOSOR10572-5G APOSOR10572-25G
4-Nitrophenylboronic acid
4-Nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Bod tání: 285…290 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00161360
CAS číslo: 24067-17-2