Tisk…
3-Nitrophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Nitrophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-nitrophenyl)borane, 3-Nitrobenzeneboronic acid
OR10571-5G
APOSOR10571-5GEA 622 CZK
APOSOR10571-5G
3-Nitrophenylboronic acid 97%
3-Nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Bod tání: 284…285 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007193
CAS číslo: 13331-27-6