Tisk…
2-Nitrophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10570-25G OR10570-5G OR10570-100G
APOSOR10570-25GEA 1150 CZK
APOSOR10570-25G APOSOR10570-5G APOSOR10570-100G
2-Nitrophenylboronic acid 97%
2-Nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BNO₄
Bod tání: 155…160 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00161358
CAS číslo: 5570-19-4