Tisk…
5-Nitrooxindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10569-100G OR10569-10G OR10569-25G
APOSOR10569-100GEA 21100 CZK
APOSOR10569-100G APOSOR10569-10G APOSOR10569-25G
5-Nitrooxindole 98%
5-Nitrooxindole
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
Bod tání: 233…236 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00456999
CAS číslo: 20870-79-5