Tisk…
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR10568-1G OR10568-5G OR10568-25G
APOSOR10568-1GEA 3410 CZK
APOSOR10568-1G APOSOR10568-5G APOSOR10568-25G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄BNO₄
MW: 235.05 g/mol
Bod tání: 126…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411952
CAS číslo: 389621-84-5