Tisk…
3-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Thioanisoleboronic acid, 3-(Methylthio)benzeneboronic acid
OR10567-25G OR10567-5G
APOSOR10567-25GEA 2480 CZK
APOSOR10567-25G APOSOR10567-5G
3-(Methylthio)phenylboronic acid 97%
3-(Methylthio)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂S
MW: 168.02
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319105
CAS číslo: 128312-11-8