Tisk…
3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methylsulphonylaminophenylboronic acid, 3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic Acid
OR10561-1G
APOSOR10561-1GEA 622 CZK
APOSOR10561-1G
3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid 98%
3-(Methylsulphonylamino)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₁₀BNO₄S
MW: 215,04 g/mol
Bod tání: 90…96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179478
CAS číslo: 148355-75-3