Tisk…
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-(Methylsulphonamido)phenyl)boronic acid
OR10560-1G OR10560-5G
APOSOR10560-1GEA 2610 CZK
APOSOR10560-1G APOSOR10560-5G
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₁₀BNO₄S
MW: 215.03 g/mol
Bod tání: 116…120 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179471
CAS číslo: 756520-78-2