Tisk…
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10555-1G OR10555-5G
APOSOR10555-1GEA 622 CZK
APOSOR10555-1G APOSOR10555-5G
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BNO₃
Bod tání: 200…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788427
CAS číslo: 121177-82-0