Tisk…
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR10554-1G OR10554-250MG
APOSOR10554-1GEA 910 CZK
APOSOR10554-1G APOSOR10554-250MG
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BNO₃
MW: 178,98 g/mol
Bod tání: 114…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038918
CAS číslo: 832695-88-2