Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR10552-100G
OR10552-25G
OR10552-500G
APOSOR10552-100GEA
4100
CZK
APOSOR10552-100G
APOSOR10552-25G
APOSOR10552-500G
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ MW: 144,1684 g/mol Bod varu: 196,8 °C Bod tání: –33 °C Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 86 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075170 CAS číslo: 110238-91-0 |