Tisk…
Methyl oxindole-5-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl Oxindole-5-carboxylate
OR10550-100MG OR10550-1G
APOSOR10550-100MGEA 622 CZK
APOSOR10550-100MG APOSOR10550-1G
Methyl oxindole-5-carboxylate 96%
Methyl oxindole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,1834 g/mol
Bod tání: 192…199 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179600
CAS číslo: 199328-10-4