Tisk…
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10548-1G OR10548-5G
APOSOR10548-1GEA 2530 CZK
APOSOR10548-1G APOSOR10548-5G
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid 96%
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BNO₄
Bod tání: 60…66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00757435
CAS číslo: 100960-11-0