Tisk…
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10547-25G
APOSOR10547-25GEA 3540 CZK
APOSOR10547-25G
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁BO₂
MW: 186,02 g/mol
Bod tání: 229…235 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01632204
CAS číslo: 103986-53-4