Tisk…
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
OR10546-1G OR10546-250MG
APOSOR10546-1GEA 1780 CZK
APOSOR10546-1G APOSOR10546-250MG
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,1400 g/mol
Bod tání: 101,5…103.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179561
CAS číslo: 17289-19-9