Tisk…
Methyl indole-7-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1H-indole-7-carboxylate
OR10545-25G OR10545-5G
APOSOR10545-25GEA 2820 CZK
APOSOR10545-25G APOSOR10545-5G
Methyl indole-7-carboxylate 97%
Methyl indole-7-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Bod tání: 47…48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00211064
CAS číslo: 93247-78-0