Tisk…
Methyl indole-6-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1H-indole-6-carboxylate
OR10544-5G OR10544-25G OR10544-100G
APOSOR10544-5GEA 622 CZK
APOSOR10544-5G APOSOR10544-25G APOSOR10544-100G
Methyl indole-6-carboxylate 98%
Methyl indole-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00211063
CAS číslo: 50820-65-0