Tisk…
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10543-1G OR10543-25G OR10543-5G
APOSOR10543-1GEA 622 CZK
APOSOR10543-1G APOSOR10543-25G APOSOR10543-5G
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00955677
CAS číslo: 41806-40-0