Tisk…
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10541-1G OR10541-250MG OR10541-5G
APOSOR10541-1GEA 2150 CZK
APOSOR10541-1G APOSOR10541-250MG APOSOR10541-5G
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863421
CAS číslo: 20485-43-2