Tisk…
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
OR10540-1G OR10540-5G
APOSOR10540-1GEA 787 CZK
APOSOR10540-1G APOSOR10540-5G
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Bod tání: 48…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00030439
CAS číslo: 39021-62-0