Tisk…
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10539-1G OR10539-5G OR10539-25G
APOSOR10539-1GEA 0 CZK
APOSOR10539-1G APOSOR10539-5G APOSOR10539-25G
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 99+%
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₅H₄BrNO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788565
CAS číslo: 54045-74-8