Tisk…
Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-aminothiazole-5-carboxylate, 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid methyll ester
OR10538-5G
APOSOR10538-5GEA 1240 CZK
APOSOR10538-5G
Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158,1800 g/mol
Bod tání: 191 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788562
CAS číslo: 6633-61-0