Tisk…
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10536-5G OR10536-1G
APOSOR10536-5GEA 705 CZK
APOSOR10536-5G APOSOR10536-1G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Bod tání: 205…208 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093046
CAS číslo: 99769-19-4