Tisk…
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10535-1G OR10535-250MG OR10535-5G
APOSOR10535-1GEA 705 CZK
APOSOR10535-1G APOSOR10535-250MG APOSOR10535-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Bod tání: 90…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179452
CAS číslo: 374538-03-1