Tisk…
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Methoxycarbonyl-5-nitrophenylboronic acid, 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenylboronic acid, (3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenyl)boronic acid
OR10532-25G
APOSOR10532-25GEA 4440 CZK
APOSOR10532-25G
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96 g/mol
Bod tání: 250…255 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179469
CAS číslo: 117342-20-8