Tisk…
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10528-100G OR10528-25G OR10528-5G
APOSOR10528-100GEA 16960 CZK
APOSOR10528-100G APOSOR10528-25G APOSOR10528-5G
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₃
Bod tání: 194…200 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179464
CAS číslo: 175883-62-2