Tisk…
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
OR10527-25G
APOSOR10527-25GEA 4300 CZK
APOSOR10527-25G
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02684315
CAS číslo: 208399-66-0