2-Isopropylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Isopropylbenzeneboronic acid, (2-Isopropylphenyl)boronic acid
OR10522-1G
OR10522-5G
OR10522-25G
APOSOR10522-1GEA
622
CZK
APOSOR10522-1G
APOSOR10522-5G
APOSOR10522-25G
2-Isopropylphenylboronic acid
2-Isopropylphenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₃BO₂ MW: 164.01 g/mol Bod tání: 74…78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03411937 CAS číslo: 89787-12-2 |