Tisk…
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10521-1G OR10521-5G
APOSOR10521-1GEA 2150 CZK
APOSOR10521-1G APOSOR10521-5G
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄BNO₃
Bod tání: 162…167 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039353
CAS číslo: 397843-67-3