Tisk…
4-Isobutylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Isobutylbenzeneboronic acid
OR10519-1G OR10519-5G
APOSOR10519-1GEA 622 CZK
APOSOR10519-1G APOSOR10519-5G
4-Isobutylphenylboronic acid 98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178.04 g/mol
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01632198
CAS číslo: 153624-38-5