Tisk…
4-Iodoimidazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4(5)-Iodoimidazole, 5-Iodo-1H-imidazole, 4-Iodo-1H-imidazole
OR10517-25G OR10517-5G OR10517-100G
APOSOR10517-25GEA 2070 CZK
APOSOR10517-25G APOSOR10517-5G APOSOR10517-100G
4-Iodoimidazole 96%
4-Iodoimidazole
Vzorec: C₃H₃IN₂
MW: 193.97
Bod tání: 135…138 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01632213
CAS číslo: 71759-89-2