Tisk…
5-Iodo-1-methylimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10512-1G OR10512-5G
APOSOR10512-1GEA 2110 CZK
APOSOR10512-1G APOSOR10512-5G
5-Iodo-1-methylimidazole
5-Iodo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅IN₂
Bod tání: 105…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632215
CAS číslo: 71759-88-1