Tisk…
4-Iodo-1-methylimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10511-1G OR10511-5G OR10511-10G
APOSOR10511-1GEA 705 CZK
APOSOR10511-1G APOSOR10511-5G APOSOR10511-10G
4-Iodo-1-methylimidazole 97%
4-Iodo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅IN₂
Bod tání: 51…54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01632214
CAS číslo: 71759-87-0