Tisk…
2-Iodo-1-methylimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
OR10510-1G OR10510-5G
APOSOR10510-1GEA 1910 CZK
APOSOR10510-1G APOSOR10510-5G
2-Iodo-1-methylimidazole
2-Iodo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅IN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661606
CAS číslo: 37067-95-1