Tisk…
5-(Hydroxymethyl)indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10507-1G OR10507-250MG OR10507-5G
APOSOR10507-1GEA 3380 CZK
APOSOR10507-1G APOSOR10507-250MG APOSOR10507-5G
5-(Hydroxymethyl)indole
5-(Hydroxymethyl)indole
Vzorec: C₉H₉NO
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179594
CAS číslo: 1075-25-8