Tisk…
3-Hydroxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10504-25G OR10504-5G
APOSOR10504-25GEA 2280 CZK
APOSOR10504-25G APOSOR10504-5G
3-Hydroxyphenylboronic acid 98%
3-Hydroxyphenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074603
CAS číslo: 87199-18-6