2-Hydroxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
OR10503-25G
OR10503-5G
OR10503-100G
APOSOR10503-25GEA
1700
CZK
APOSOR10503-25G
APOSOR10503-5G
APOSOR10503-100G
2-Hydroxyphenylboronic acid
2-Hydroxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₇BO₃ Bod tání: 185 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01074581 CAS číslo: 89466-08-0 |