Tisk…
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
OR10501-100G OR10501-25G OR10501-5G
APOSOR10501-100GEA 4470 CZK
APOSOR10501-100G APOSOR10501-25G APOSOR10501-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Bod tání: 251…256 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00792672
CAS číslo: 59016-93-2