Tisk…
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, (3-Hydroxymethyl)phenylboronic acid
OR10500-100G OR10500-25G OR10500-5G
APOSOR10500-100GEA 5590 CZK
APOSOR10500-100G APOSOR10500-25G APOSOR10500-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Bod tání: 93…99 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01317846
CAS číslo: 87199-15-3