4-Bromo-3-picoline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-3-methylpyridine hydrochloride
OR1050-1G
OR1050-250MG
OR1050-5G
APOSOR1050-1GEA
705
CZK
APOSOR1050-1G
APOSOR1050-250MG
APOSOR1050-5G
4-Bromo-3-picoline hydrochloride
4-Bromo-3-picoline hydrochloride
Vzorec:
C₆H₇BrClN MW: 208,483 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04966778 CAS číslo: 40899-37-4 |