Tisk…
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
OR10499-5G
APOSOR10499-5GEA 4240 CZK
APOSOR10499-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Vzorec: C₅H₈N₂O
MW: 112,1298 g/mol
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179522
CAS číslo: 38993-84-9