Tisk…
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10497-1G
APOSOR10497-1GEA 992 CZK
APOSOR10497-1G
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
4-Hydroxy-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788424
CAS číslo: 493035-82-8