Tisk…
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzaldehyde, 4,6-Dimethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
OR10496-100G OR10496-25G
APOSOR10496-100GEA 10880 CZK
APOSOR10496-100G APOSOR10496-25G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003328
CAS číslo: 708-76-9