Tisk…
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
OR10495-25G OR10495-5G
APOSOR10495-25GEA 9390 CZK
APOSOR10495-25G APOSOR10495-5G
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Bod tání: 225 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01407645
CAS číslo: 22080-96-2