Tisk…
trans-Heptenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (E)-Hept-1-en-1-ylboronic acid
OR10493-1G OR10493-5G
APOSOR10493-1GEA 4770 CZK
APOSOR10493-1G APOSOR10493-5G
trans-Heptenylboronic acid 97%
trans-Heptenylboronic acid
Vzorec: C₇H₁₅BO₂
MW: 142,01 g/mol
Bod tání: 107…111 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01074600
CAS číslo: 57404-76-9