Tisk…
Cloxiquina 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinolin-8-ol, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
OR1049-100G OR1049-500G
APOSOR1049-100GEA 705 CZK
APOSOR1049-100G APOSOR1049-500G
Cloxiquina 98%
Cloxiquina
Vzorec: C₉H₆ClNO
MW: 179.61
Bod varu: 349
Bod tání: 121…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006788
CAS číslo: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 12,02483